Learn More
Tetraethylenglykolmonooctylether, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraethylene glycol monooctyl ether |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.969 |
Strukturformel | CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1781226 |
Formelmasse | 306.44 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetraethylene glycol monooctyl ether
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,6,9,12-Tetraoxaeicosan-1-ol
Name des Produkts
Tetraethylenglykolmonooctylether, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur