Learn More
Tetraethylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543331
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Phasentransferkatalysator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-91-0
Summenformel C8H20BrN
Molekulargewicht (g/mol) 210.16
MDL-Nummer MFCD00011825
InChI-Schlüssel HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraethylammonium bromide, teab, tea bromide, tetrylammonium bromide, sympatektoman, tetranium, etylon, bromethyl, beparon, etambro
PubChem CID 6285
IUPAC-Name Tetraethylazanium;bromid
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethylammonium bromide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 285.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C2H5)4NBr
Menge 1 kg
Beilstein 04,104
Fieser 06,568; 13,46
Merck Index 15,9344
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2795g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and acetone,slightly soluble in benzene
Formelmasse 210.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Tetraethylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >