Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetracyclin-Hydrochlorid, 'kann als sek. Standard verwendet werden'
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Tetracyclin-Hydrochlorid ist das Hydrochloridsalz des
Antibiotikums Tetracyclin
•Tetracyclin blockiert die Aminoacyl-tRNA-Bindung während der
bakteriellen Proteinsynthese
•Tetracyclin ist ein Breitbandantibiotikum auf Naphthacenbasis, das
das Wachstum von sowohl grampositiven als auch gramnegativen Bakterien hemmt
Anwendungen
• Tetracyclin kann als Selektionsmittel in Zellkulturen verwendet
werden
• Außerdem kann es zur Aktivierung der Expression induzierbarer Genen
in genetisch veränderten Zellen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetracycline hydrochloride |
Typ | Tetracycline Hydrochloride |
Physikalische Form | Pulver |
Schmelzpunkt | 223.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Beilstein | 14, IV, 2625 |
Merck Index | 15, 9341 |
Verpackung | Glasflasche |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: soluble in ethanol: 5g/L, insoluble in ether, hydrocarbons and acetone |
Formelmasse | 480.9 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetracycline hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.