Learn More
Ursodeoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549263
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-59-5
Summenformel C24H48O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.63
MDL-Nummer MFCD00002810
InChI-Schlüssel QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lignoceric acid, unii-rk3vcw5y1l, n-tetracosanoic acid, rk3vcw5y1l, n-tetracosanoate, lignozerinsaeure, tetracosansaeure, carnaubic acid, tetracosoic acid, tetracosanic acid
PubChem CID 11197
ChEBI CHEBI:28866
IUPAC-Name Tetracosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracosanoic acid
Schmelzpunkt 84.0°C to 86.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 272.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)22CO2H
Menge 250 mg
Beilstein 02, I, 181
Merck Index 15, 5541
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in hot hydrocarbons and hot ketones
Formelmasse 368.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Glänzendes kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracosanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.