Learn More
WTW™ TetraCon™ 325 Standard-Leitfähigkeitsmesszelle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10069160
Click to view available options
Material:
Epoxidharz/Graphit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10069160
Marke: WTW™ 301960
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Leitfähigkeitsmesszellen gewährleisten präzise und zuverlässige Messungen unter allen Bedingungen. WTW™ TetraCon™ 325 Standard-Leitfähigkeitsmesszellen sind dank 4-Elektroden-Technologie unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Beeinflussung durch Polarisierungseffekte.
  • 4-Elektroden-Graphitzelle mit 1.5 m-Kabel
  • Keine Messfehler durch Kabel, Polarisierungseffekte oder Änderungen des elektrischen Randfelds
  • Höchste Präzision und Linearität
  • Langfristig stabile Zellkonstante dank der Graphitelektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 0,475 cm-1
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 90 °°C
Typ Standardmäßige Leitfähigkeitszelle
Durchmesser (metrisch) Körper 15.3 mm
Länge (metrisch) Kabel 1.5 m
Material Epoxidharz/Graphit
Enthält 4 Elektroden, Temperaturfühler, 1.5 m langes Kabel und wasserfester Stecker
IP-Schutzart 68
Modell TetraCon™ 325