Learn More
Tetrachlorethylen, UV-Spektroskopie, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 127-18-4 |
Schmelzpunkt | -22 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 120 °C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Summenformel | C2Cl4 |
MDL-Nummer | MFCD00000834 |
Menge | 2.5 l |
Synonym | Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin |
InChI-Schlüssel | CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Produktidentifikator
- Tetrachloroethylene
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.