Learn More
Tetrachlorethylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430591
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetrachlorethylen wird als Lösungsmittel verwendet. Es ist sowohl an der Trockenreinigung als auch an der Entfettung von Metallteilen beteiligt. Es findet Anwendung als Neutrino-Detektor. Es wird als Entlackungsmittel und als Fleckenentferner in Konsumgütern eingesetzt. Es dient als Vorstufe für die Herstellung anderer Chemikalien. Es spielt eine wichtige Rolle in Hydrophobierungsmitteln, Entlackungsmitteln, Druckfarben, Klebstoffen, Dichtstoffen, Polituren und Schmierstoffen. Als filmbildender Elektrolytzusatz wird es bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt und ist als Extraktionslösungsmittel aktiv an der Bestimmung von Öl und Fett in Wasser durch FT-IR beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Chloroform, Benzol und Hexan. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkalimetallen und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloroethylene
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.623
Siedepunkt 120°C to 121°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Geruch Ether-like
Strukturformel Cl2C=CCl2
Brechungsindex 1.5055
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1897
Beilstein 1361721
Merck Index 14,9190
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,chloroform,benzene and hexane. Slightly miscible with water.
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
Formelmasse 165.83
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrachloroethylene