Learn More
Tetrachlorethylen, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10254900
Tetrachlorethylen, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254900
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10254900
Marke: Thermo Scientific Acros 138015000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tetrachlorethylen, 99 %, C2Cl4, CAS-Nummer 127-18-4, Ankilostin, Kohlenstoffdichlorid, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, perc, Perchlorethylen, Perchlorethylen, Tetrachlorethylen, Tetrachlorethen, Tetrachlorethylen, 2,5 l, max. 0,003 % (NaOH), 98,5 % min. (GC), 01, 187
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-18-4
Summenformel C2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 165.82
MDL-Nummer MFCD00000834
InChI-Schlüssel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetrachloroethen
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachloroethylene
Alkalinität 0.003% max. (NaOH)
Schmelzpunkt -22.0°C
Dichte 1.6250g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 122.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C=CCl2
Brechungsindex 1.505
Menge 500 mL
Beilstein 01, 187
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15, 9335
Relative Dichte 1.625
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Viskosität 0.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 165.83
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
ChargennummerA0460374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
ChargennummerA0437972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
ChargennummerA0454243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
ChargennummerA0453472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrachloroethylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Tetrachlorethylen, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals >