Learn More
Tetracarbonyldi-μ-Chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042580
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14523-22-9
Summenformel C4Cl2O4Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 388.75
MDL-Nummer MFCD00135610
InChI-Schlüssel FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC-Name bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Schmelzpunkt 121,0 °C
Farbe Braun bis rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Rh)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [Rh(CO)2Cl]2
Menge 1 g
UN-Nummer 2811
Merck Index 15, 8312
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents (except, aliphatic hydrocarbons)
Formelmasse 388.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder Nadeln