Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid, Titrant (0,4 M in H2O), HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15568834
compliance-icons
Tetrabutylammoniumhydroxid, Titrant (0,4 M in H2O), HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568834
500 g, Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Artikelnummer. 15568834
Marke: Avantor J.T.Baker V36507
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Verwendung in der Ionenpaar-Chromatographie, Hochleistungsflüssigchromatographie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammoniumhydroxid
Namenshinweis Titrationsmittel (0.4 M in H2O)
CAS 2052-49-5
Verpackung Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Summenformel C16H37NO
MDL-Nummer MFCD00009425
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
Synonym Tetrabutylammoniumhydroxid, Tetra-n-Butyl-Ammoniumhydroxid, Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid, Ammonium, Tetrabutyl-, Hydroxid, n,n,n-Tributyl-1-Butanaminiumhydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid 1: 1, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formelmasse 259.48
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumhydroxid, Titrant (0,4 M in H2O), HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™ >