Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid, 40 Gew.% (1.5 M) Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 176610010
342.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
PhasentransferkatalysatorSpezifikation
Tetrabutylammonium hydroxide | |
2052-49-5, 7732-18-5 | |
0.9950g/mL | |
Kunststoffflasche | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
1 kg | |
05,645; 11,500 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrabutylazanium;hydroxid | |
2723671 | |
38 to 42% (Total base) |
40 wt.% Solution in Water | |
Weiß bis gelb | |
>100.0°C | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
04, II, 634 | |
0.995 | |
Solubility in water: soluble. | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.46 | |
Pulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.