Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid, 0.1-N-Lösung in Toluol/Methanol für nicht wässrige Titration, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumhydroxid, 0,1 N Lsg. in Toluol/Methanol für nichtw. Titr., Acros Organics, Menge:500 ml, Verpackung:Glasflasche, farblos bis gelb, Molekulargewicht:259,47, Beilstein:04,II,634, CAS:2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Dichte:0,8500 g/ml, EINECS-Nummer:218-147-6
Marke: Thermo Scientific Acros 123530025
459.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
PhasentransferkatalysatorSpezifikation
Tetrabutylammonium hydroxide | |
Farblos bis hellgelb | |
4°C | |
C16H37NO | |
1.3775 | |
2.5 L | |
05,645; 11,500; 07,332 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrabutylazanium;hydroxid | |
2723671 | |
Lösung |
2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1 | |
0.8500g/mL | |
Glasflasche | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
MFCD00009425 | |
04,II,634 | |
0.85 | |
Solubility in water: insoluble | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.47 |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H370-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.