Learn More
Tetrabutylammoniumhydroxid, 0.1-N-Lösung in Toluol/Methanol für nicht wässrige Titration, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10551751
Marke: Thermo Scientific Acros 123535000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tetrabutylammoniumhydroxid, 0,1 N Lsg. in Toluol/Methanol für nichtw. Titr., Acros Organics, Menge:500 ml, Verpackung:Glasflasche, farblos bis gelb, Molekulargewicht:259,47, Beilstein:04,II,634, CAS:2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Dichte:0,8500 g/ml, EINECS-Nummer:218-147-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8500 g/ml
Flammpunkt 4 °C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H37NO
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NOH
Brechungsindex 1.3775
MDL-Nummer MFCD00009425
Menge 500 ml
Beilstein 04,II,634
Fieser 05,645, 11,500, 07,332
Relative Dichte 0.85
Synonym Tetrabutylammoniumhydroxid, Tetra-n-Butyl-Ammoniumhydroxid, Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid, Ammonium, Tetrabutyl-, Hydroxid, n,n,n-Tributyl-1-Butanaminiumhydroxid, 1-Butanamin, n,n,n-Tributyl-, Hydroxid 1: 1, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formelmasse 259.47
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.