Learn More
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15189293
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Phasentransferkatalysator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37451-68-6
Summenformel C16H36ClN
Molekulargewicht (g/mol) 277.92
MDL-Nummer MFCD00011635
InChI-Schlüssel NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b
PubChem CID 16212273
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;chlorid;hydrat
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium Chloride Hydrate
Schmelzpunkt 37.0°C to 39.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (On dried substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 295.94
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium chloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.