Learn More
Tetraamminpalladium(II)-Hydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472137
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134620-00-1
Summenformel C2H14N4O6Pd
Molekulargewicht (g/mol) 296.576
MDL-Nummer MFCD09953449
InChI-Schlüssel QYYPTZGPXKUKRM-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium 2+ , tetraammine-, sp-4-1-, carbonate 1:2, azane; hydrogen carbonate; palladium 2+, tetraamminepalladium ii hydrogencarbonate, ammonia; hydrogen carbonate; palladium 2+, palladium 2+ tetraamine dibicarbonate, tetraammine palladium ii hydrogen carbonate, palladium 2+ ion tetraamine dibicarbonate
PubChem CID 153931
IUPAC-Name Palladium(2+);ammonium;hydrogencarbonat
SMILES C(=O)(O)[O-].C(=O)(O)[O-].N.N.N.N.[Pd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 2.04 g/mL
Strukturformel [Pd(NH3)4](HCO3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 296.58
Physikalische Form Kristallin
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetraamminpalladium(II)-Hydrogencarbonat, Thermo Scientific Chemicals >