Learn More
Tetraallyltin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611515
Click to view available options
1g; Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraallyltin
CAS 7393-43-3
Dichte 1.1790g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (1.5mmHg)
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C12H20Sn
Strukturformel (CH2=CHCH2)4Sn
Brechungsindex 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00008637
Menge 1g
Relative Dichte 1.179
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
InChI-Schlüssel XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
IUPAC-Name tetrakis(prop-2-en-1-yl)stannane
Molekulargewicht (g/mol) 283.00
PubChem CID 81878
Formelmasse 282.98
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraallyltin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.