Learn More
Tetraallylzinn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384849
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7393-43-3
Summenformel C12H20Sn
Molekulargewicht (g/mol) 283.00
MDL-Nummer MFCD00008637
InChI-Schlüssel XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC-Name Tetrakis(prop-2-enyl)stannan
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraallyltin
Dichte 1.179 g/mL
Siedepunkt 69°C to 70°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.5385
Menge 10 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water or difficult to mix.
Formelmasse 282.98
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit