Learn More
Tetra-n-Hexylammoniumperchlorat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397358
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4656-81-9
Summenformel C24H52ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 454.13
MDL-Nummer MFCD00043185
InChI-Schlüssel RLCKPGXHGKSGOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetra-n-hexylammonium perchlorate, tetrahexylammonium perchlorate, tetrahexylazanium perchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumperchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate 1:1, tetra-n-hexyl ammonium perchlorate
PubChem CID 78388
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-hexylammonium perchlorate
Menge 100 g
UN-Nummer UN1479
IUPAC-Name Tetrahexylazanium;Perchlorat
Formelmasse 454.13
Physikalische Form kristallin