Learn More
Tetra-n-Butylgermanium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347788
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-42-1
Summenformel C16H36Ge
Molekulargewicht (g/mol) 301.094
MDL-Nummer MFCD00015224
InChI-Schlüssel HDVLQIDIYKIVRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylgermanium, germane, tetrabutyl, tetra-n-butylgermane, tetra-n-butylgermanium, tetrabutyl-german, tetrabuthylgermanium, tetrabutyl germanium
PubChem CID 70599
IUPAC-Name Tetrabutylgerman
SMILES CCCC[Ge](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylgermanium
Dichte 0.934 g/mL at 20°C
Siedepunkt 277°C to 279°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4571
Menge 1 g
Formelmasse 301.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig