missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TET1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-58496

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18238222

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.00 €
    560.70 € / 100 Mikroliter
    Sparen 32.30 €
    5% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TET1 Polyclonal specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TET1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
80312
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
TET1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MNLDRTEVLFQNPESLTCNGFTMALRSTSLSRRLSQPPLVVAKSKKVPLSKGLEKQHDCDYKILPALGVKHSENDSVPMQDTQVLPDIETLIGVQNPSLLKGKSQETTQFWSQRVEDSKINIPT
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

For Research Use Only