Learn More
Cole Parmer™ Analysesieb, Messing
Serialisiertes Sieb mit einer Testsieb-Konformitätsbescheinigung.
Marke: Cole Parmer™ 59981-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messingrahmen, Messingdraht.
- Testsieb-Zertifikat.
- Entspricht ASTM-E11-09-konformem Sieb.
Spezifikation
2 mm | |
1 in. | |
8 in. | |
Messing |
Messing | |
No. 10 | |
10 Mesh | |
10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Analysesieb, Messing > Messing, 2 mm Pore
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur