Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen, Natronlimx, ohne Rahmen, dünnwandig
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
25 ml
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Dickwandig und dadurch elektronisch sehr resistent
- Erhältlich mit Wulstrand oder geradem Rahmen
- Mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Produkttyp | Reagenzröhrchen |
| Mehr anzeigen |