Learn More
Kartell™ Reagenzgläser mit Schraubverschluss
Vermeidet die Kontamination mit einem Reagenzglas, das einen montierte Schraubverschluss umfasst. Kartell™ Teströhrchen mit Schraubverschlüssen erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen an Teströhrchen und haben einen runden Boden mit einem freistehenden Rand.
Marke: Kartell™ 0562000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.40000kg
Beschreibung
- PS-Röhrchen mit PE-Schraubverschlüssen
- Die Röhrchen haben einen runden Boden.
- Die Röhrchen haben einen Stehrand zum Aufstellen.
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
CE IVD | |
Polyethylen | |
Rundboden | |
92,4 mm | |
25 mm |
Weiß | |
Durchsichtig | |
25 ml | |
Polystyrol | |
Schraubverschluss |