Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit NS-Schliff und Graduierung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05706003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10018289
  • 245.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit rundem Boden
  • Mit NS-Hülse
  • Mit PE-Stopfen
  • Mit Skala in kontrastreicher Emaille
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Duran Glas