Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen, Boro 5.1, mit Wulstrand, dünnwandig
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 mL
26 ml
Länge (metrisch):
130 mm
160 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
- hergestellt aus biologischem Glas 5.1
- Dickwandig und dadurch elektronisch sehr resistent
- Mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 21 mL |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Form | Zylindrisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Reagenzröhrchen |
| Wandstärke | 0.6 mm |