Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen, Borosilikatglas 3.3, ohne Rahmen, mittelwandig
Artikelnummer. p-200009477 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
12 ml
13 ml
17 ml
21 mL
27 ml
32 mL
34 ml
53 mL
57 l
112 L
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Durchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17981142
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzgläser mit rundem Boden sind universelle zylindrische Laborgeräte aus Glas, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder zur Aufbewahrung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
  • Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Dickwandig und dadurch elektronisch sehr resistent
  • Mit rundem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 75 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Form Zylindrisch
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen
Wandstärke 1.0 mm