Learn More
Velp Scientifica™ Teströhrchen
Artikelnummer. p-8012702 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Destillationseinheiten der Serie UDK
Digesters DK 20/26, DKL 42/26 und UDK Distillationseinheiten
Serien DK6/48 und UDK
Außendurchmesser (metrisch):
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11725654
Marke: Velp Scientifica™ A00000146
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
6 Test Tubes/Box
Erleichtern die Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung. Velp Scientifica™ Teströhrchen für Aufschlusseinheiten sind für den Einsatz mit Velp Scientifica™ Kjeldahl Aufschlusseinheiten vorgesehen.
  • In verschiedenen Anzahlen erhältlich
  • In verschiedenen Größen und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Digesters DK 20/26, DKL 42/26 und UDK Distillationseinheiten
Menge 6 Tubes/ Box