Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzglas-Zerstäuber
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
9.00 € - 73.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 6 ml |
---|---|
Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11586904
|
Lenz Laborglasintrumente
05470600 |
Reagenzglas und Sprühkopf |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11993531
|
Lenz Laborglasintrumente
05470606 |
Reagenzglas für Kopf |
9.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der komplette Zerstäuber besteht aus:Reagenzglas und Sprühkopf (aus DURAN™ Schläuchen)
- Mit Klammer und Gummiball
- Packungsgröße:1 Stück
Spezifikation
6 ml | |
NS 14/23 |