Learn More
Julabo™ Reagenzglasgestelle für offenes Wärmebad
Marke: Julabo™ 8970345
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Gestell für Reagenzgläser | |
SW22, SW23, TW20, TW8 Schüttelwasserbad | |
90 Reagenzgläser, Durchm. 12/13 mm | |
Rostfreier Stahl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Reagenzglasgestelle für offenes Wärmebad > Edelstahl; geeignet für 90 Reagenzgläser, Durchmesser:12/13mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur