Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Mix and match these shaker test tube racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory.
Marke: Thermo Scientific™ 30183
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Gestelle sind in einer Vielzahl von Größen, Arrays und Farben erhältlich. Mit MaxQ-Schüttlerplattformen kompatibel.Spezifikation
Teströhrchengestell | |
6 x 6 | |
14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen | |
MaxQ™ Schüttler-Plattform |
Orangefarben, 14 bis 16 mm, 6 x 6 Array (passend für 15 ml-Zentrifugenröhrchen) | |
Orange | |
36 |