Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Mix and match these shaker test tube racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory.
Marke:  Thermo Scientific™ 30180BI
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10174383
  • 387.93 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Gestelle sind in einer Vielzahl von Größen, Arrays und Farben erhältlich. Mit MaxQ-Schüttlerplattformen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
6 x 12
10 bis 13 mm-Röhrchen
MaxQ™ Schüttler-Plattform
rot; 10 bis 13mm; 6 × 12 Array
Rot
72