Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 20 Bohrungen
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Eigenschaften:
Längs für die Größen 15 und 24
Quer bei Größen 15 und 24
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gestell für Reagenzgläser
- 20 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
- Durchmesser beträgt 21 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 20 Bohrungen, 2-reihig angeordnet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB6 |
| Typ | Reagenzglasgestell |
| Eigenschaften | Quer bei Größen 15 und 24 |
| Durchmesser (metrisch) | 21 mm |