Learn More
Memmert™ Reagenzglasgestelle mit 20 Bohrungen
Artikelnummer. 17150355 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Eigenschaften:
Längs für die Größen 15 und 24
Quer bei Größen 15 und 24
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB11
WTB15
WTB24
WTB6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17150355
Marke: Memmert™ WTB24B48831
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzglasgestelle mit 20 Bohrungen zweireihig angeordnet
  • Gestell für Reagenzgläser
  • 20 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
  • Durchmesser beträgt 21 mm
Spezifikation
Beschreibung 20 Bohrungen, 2-reihig angeordnet
Zur Verwendung mit (Geräte) WTB24
Typ Reagenzglasgestell
Eigenschaften Längs für die Größen 15 und 24
Durchmesser (metrisch) 21 mm