Learn More
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten, mit Baumwoll-Büschelspitze
Mit Baumwollgarn-Spitze. Die Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten mit Baumwollgarn-Spitze haben einen verzinkten Stahldrahtgriff.
21.10 € - 21.65 €
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchen-Bürste |
---|---|
Bristle Material | Faser |
Griffmaterial | Stahldraht |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Teströhrchen |
Länge (metrisch) Bürste | 7 cm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12318338
|
Pinnacle Brush™
T669 |
25 mm |
21.65 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12308338
|
Pinnacle Brush™
T667 |
15 mm |
21.10 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Spitze aus Baumwollgarn
- Metallgriff
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste | |
Stahldraht | |
7 cm |
Faser | |
Teströhrchen | |
10 Packungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten, mit Baumwoll-Büschelspitze