missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Teströhrchen-Bürste

Artikelnummer. p-8008528
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
190 mm
230 mm
270 mm
280 mm
Durchmesser (metrisch) Borste:
10 mm
15 mm
16 mm
26 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück

Artikelnummer. 11361265

Marke: Reitenspiess™ 12210301

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Reitenspiess™ Reagenzglasbürsten eignen sich zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Reagenzgläsern im Labor nach Bedarf. .

  • Naturborsten
  • Verschiedene Längen lieferbar
  • Verschiedene Durchmesser

Spezifikation

Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Durchmesser (metrisch) Borste 16 mm
Länge (metrisch) 190 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt