Learn More
Carl Roth™ Test sticks
Marke: Carl Roth™ L829.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
H2O2 | |
0.2 mm-thick plastic strip with testing paper affixed to the lower end. | |
Single-use |
Coloration on test paper is compared to a color scale on the side of the can | |
Test Sticks | |
0.5 to 25 mg/L H2O2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.