Learn More
Retsch™ Testsiebe mit Mikro-Netzgrößen
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
- Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
- Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 150 μm |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Kalibrierungszertifikat |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |