Learn More
Retsch™ Analysesiebe mit Höhe 25 mm
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
108.00 € - 192.00 €
Spezifikation
Typ | Analysesieb |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 3310-1 |
Material | Edelstahl |
Enthält | Kalibrierungszertifikat |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15671947
|
Retsch™
60.122.000063 |
63 μm |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15651947
|
Retsch™
60.122.000100 |
100 μm |
123.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15610369
|
Retsch™
60.122.000125 |
125 μm |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15515850
|
Retsch™
60.122.000150 |
150 μm |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15620369
|
Retsch™
60.122.000250 |
250 μm |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15640369
|
Retsch™
60.122.000800 |
800 μm |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15519622
|
Retsch™
60.122.001000 |
1 mm | N/A | |||||||
15650369
|
Retsch™
60.122.001250 |
1,25 mm |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15660369
|
Retsch™
60.122.001700 |
1,70 mm |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15670369
|
Retsch™
60.122.002000 |
2,00 mm |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15680369
|
Retsch™
60.122.008000 |
8,00 mm |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15690369
|
Retsch™
60.122.016000 |
16,00 mm |
192.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
- Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
- Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
- Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
- Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
- Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
- Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Analysesieb | |
Edelstahl | |
25 mm |
DIN ISO 3310-1 | |
Kalibrierungszertifikat | |
200 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Retsch™ Analysesiebe mit Höhe 25 mm