Learn More
Retsch™ Testsiebe mit 1.00 bis 10.00 mm Netzgröße
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
125.00 € - 206.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 3310-1
Material Edelstahl
Enthält Kalibrierungszertifikat
Höhe (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 27
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15598841
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001000
1,00 mm
195.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15660389
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001120
1,12 mm
125.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15670389
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001180
1,18 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15680389
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001250
1,25 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15508851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001400
1,40 mm
149.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15518851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001600
1,60 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15690389
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001700
1,70 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15600399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.001800
1,80 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15520171
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.002000
2,00 mm
206.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15610399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.002240
2,24 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15620399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.002360
2,36 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15538851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.002500
2,50 mm
138.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15548851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.002800
2,80 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15558851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.003150
3,15 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15630399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.003350
3,35 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15640399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.003550
3,55 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15570171
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.004000
4,00 mm
147.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15650399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.004500
4,50 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15568851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.004750
4,75 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15540171
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.005000
5,00 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15660399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.005600
5,60 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15578851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.006300
6,30 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15670399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.006700
6,70 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15598851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.008000
8,00 mm
147.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15680399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.009000
9,00 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15690399
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.009500
9,50 mm
161.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15528851
Unterlagen ansehen
Retsch™
60.131.010000
10,00 mm
192.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 3310-1
Kalibrierungszertifikat
200 mm
Edelstahl
50 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Retsch™ Testsiebe mit 1.00 bis 10.00 mm Netzgröße