Learn More
Fritsch™ Analysesieb
Fritsch™ Testsieb mit Rahmen und Netz aus Edelstahl.
163.24 € - 224.72 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10525282
|
Fritsch™
30.5800.03 |
71 μm |
163.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10709152
|
Fritsch™
30.5200.03 |
100 μm |
163.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10288930
|
Fritsch™
30.4100.03 |
335 μm |
163.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10065161
|
Fritsch™
30.3400.03 |
800 μm |
163.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10441971
|
Fritsch™
30.3200.03 |
1 mm |
224.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Siebschüttlern
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
200 mm | |
Edelstahl | |
ISO 3310-1 |
Edelstahl | |
Analysesieb | |
50 mm |