Learn More
Hach™ Test '-N-Röhrchen-Küvettentests (TNT)
Bietet ein in sich geschlossenes Paket für das Mischen und Messen. Hach™ Test 'N Tube (TNT) Hach™ Test 'N Tube (TNT) Küvettentests umfassen 16 mm-Röhrchen und alle erforderlichen Reagenzien in einem praktischen Paket für zuverlässige Ergebnisse und einfache Handhabung.
Marke: Hach™ 2608345
Beschreibung
Bietet ein in sich geschlossenes Paket für das Mischen und Messen.Hach™ Test 'N-Röhrchen (TNT) Hach™ Test 'N-Röhrchen (TNT) Küvettentests umfassen 16 mm-Röhrchen mit Deckel und alle erforderlichen Reagenzien in einem praktischen Paket für zuverlässige Ergebnisse und einfache Handhabung.
Test 'N Tube Produkte ermöglichen praktische Tests mit gebrauchsfertigen Ampullen und vorgemessenen Reagenzien, die alle in einer praktischen Verpackung verpackt sind. Verfügbar für die Bestimmung einer Vielzahl von Parametern.
- Test 'N Tube: Mit Deckel versehene 16 mm-Fläschchen bieten ein sicheres, eigenständiges Paket zum Mischen und Messen
- Pulverkissen: Vorgemessene Einzeldosispakete mit pulverförmigen Reagenzien
- Tropfflaschen: Zur einfachen Zugabe von flüssigen Reagenzien
- Präzise dosierte Reagenzien und Testküvetten für eine einfache Planung und Bestandskontrolle
Spezifikation
Küvettentests zur kolorimetrischen Bestimmung | |
Hach DR900 | |
50 | |
0,003 bis 0,500 mg/l NO2-N | |
Test 'N Tube |
Nitrit-Bestimmung | |
16 mm-Röhrchen und alle erforderlichen Reagenzien | |
1 Kit | |
NitriVer 3-Diazoisierung |