Learn More
Memmert™ Temperierkammer mit LED-Anzeige
Artikelnummer. 11727869 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
256 l
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11727869
Marke: Memmert™ CTC256
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Garantieren Sie mit diesen Testkammern die perfekte Atmosphäre für Klima- und Temperaturtests. Memmert™ Testkammern mit LED-Anzeige verfügen über leistungsstarke Ringheizelemente mit optimierter Luftzirkulation.
  • Befeuchtung durch Heißdampfgenerator
  • 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
  • Elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Auto-Diagnosesystem
  • Hochleistungsluftgebläse in Arbeitskammer
  • Auflösung der Anzeige für Sollwerte 0,1 °C bis 99,9 °C, 0,5 °C ab 100 °C und für Istwerte 0,1 °C (LED)
  • USB-Schnittstelle, inkl. Memmert Software "Celsius" zur Programmierung und Dokumentation
  • Über- und Untertemperaturwächter TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar über die Steuerung
  • Integrierte Fehlerdiagnose für Temperatur- und Feuchteregelung
Spezifikation
Alarmtypen Akustisch und visuell
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Beschreibung Klimatisch
Kapazität (metrisch) 256 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung Keine Beleuchtung
Steckertyp Deutscher Typ
Display LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrüstung, Temperaturkontrolle, Forschungschemie, Arzneimittel
Rahmenmaterial Edelstahl
Kältemittel R404 A
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperatursensor Pt100 Klasse A in 4-Draht-Kreislauf
Breite (metrisch) 898 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1730 mm
Innenhöhe (metrisch) 670 mm
Innentiefe (metrisch) 597 mm
Versandgewicht (metrisch) 420 kg
Gewicht (metrisch) 297 kg
Elektrische Anforderungen 400 V, 50 Hz
Spannung 400 V
Wirkleistung 7 kW
Frequenz 50 Hz
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.