Learn More
Tert-Butylsulfinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10491654
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
146374-27-8
C4H11NOS
121.20
MFCD01863616,MFCD05861480
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
3382465
2-Methylpropan-2-Sulfinamid
CC(C)(C)S(N)=O
146374-27-8
C4H11NOS
121.20
MFCD01863616,MFCD05861480
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
3382465
2-Methylpropan-2-Sulfinamid
CC(C)(C)S(N)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butylsulfinamide
Schmelzpunkt 97.0°C to 101.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CS(O)NH2
Menge 5 g
Merck Index 15,3607
Formelmasse 121.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle