Learn More
tert-Butylmagnesiumchlorid, 1.7 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
88.34 € - 378.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 677-22-5, 109-99-9 |
---|---|
Summenformel | C4H9ClMg |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.87 |
MDL-Nummer | MFCD00000465 |
InChI-Schlüssel | ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl |
PubChem CID | 2724198 |
SMILES | CC(C)(C)[Mg]Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10185710
|
Thermo Scientific Acros
331671000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
88.34 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10771145
|
Thermo Scientific Acros
331678000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
378.89 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
677-22-5, 109-99-9 | |
116.87 | |
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M | |
2724198 |
C4H9ClMg | |
MFCD00000465 | |
tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl | |
CC(C)(C)[Mg]Cl |
Spezifikation
tert-Butylmagnesium chloride | |
1.7M solution in THF | |
C4H9ClMg | |
MFCD00000465 | |
0.9310g/mL | |
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M | |
Magnesium;2-Methylpropan;Chlorid | |
2724198 | |
19 to 21% (as BUMC) | |
−17°C |
Braun | |
677-22-5, 109-99-9 | |
(CH3)3CMgCl | |
04,63; 12,171 | |
tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl | |
CC(C)(C)[Mg]Cl | |
116.87 | |
116.87 | |
0.931 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Highly flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. Reacts violently with water. May form explosive peroxides. Suspected of causing cancer. May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Handle under inert gas. Protect from moisture. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Gefahr
- tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, tert-Butylmagnesium chloride