Learn More
Tert-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10070560
Marke: Thermo Scientific Acros 107820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-64-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.13
MDL-Nummer MFCD00008050
InChI-Schlüssel YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-amin
SMILES CC(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylamine
Schmelzpunkt -67.0°C
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 46.0°C
Flammpunkt −38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CNH2
Brechungsindex 1.3770 to 1.3790
Menge 5 mL
Beilstein 04,173
Fieser 01,84; 02,43; 10,62; 11,138
Merck Index 15,1547
Relative Dichte 0.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.