Learn More
Tert-Butylamin, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
28.94 € - 34.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-64-9 |
---|---|
Summenformel | C4H11N |
Molekulargewicht (g/mol) | 73.13 |
MDL-Nummer | MFCD00008050 |
InChI-Schlüssel | YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert |
PubChem CID | 6385 |
ChEBI | CHEBI:44639 |
IUPAC-Name | 2-Methylpropan-2-amin |
SMILES | CC(C)(C)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10009243
|
Thermo Scientific Acros
427241000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
28.94 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10071304
|
Thermo Scientific Acros
427248000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
34.07 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-64-9 | |
73.13 | |
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N | |
6385 | |
2-Methylpropan-2-amin |
C4H11N | |
MFCD00008050 | |
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert | |
CHEBI:44639 | |
CC(C)(C)N |
Spezifikation
tert-Butylamine | |
-67.0°C | |
46.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3CNH2 | |
MFCD00008050 | |
0.69 | |
Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents | |
CC(C)(C)N | |
73.13 | |
CHEBI:44639 | |
73.13 |
75-64-9 | |
0.6900g/mL | |
−38°C | |
C4H11N | |
1.3770 to 1.3790 | |
15, 1547 | |
tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert | |
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylpropan-2-amin | |
6385 | |
0.5 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-888-1
- tert-Butylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.