Learn More
tert-Butylperoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.70 € - 138.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 614-45-9 |
---|---|
Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
MDL-Nummer | MFCD00008802 |
InChI-Schlüssel | GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan |
PubChem CID | 11966 |
IUPAC-Name | tert-Butylbenzolcarboperoxoat |
SMILES | CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10636572
|
Thermo Scientific Acros
170142500 |
250 g | Kunststoffflasche |
42.70 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10381424
|
Thermo Scientific Acros
170140010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
138.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RadikalstarterChemische Identifikatoren
614-45-9 | |
MFCD00008802 | |
tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan | |
tert-Butylbenzolcarboperoxoat |
194.23 | |
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N | |
11966 | |
CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
tert-Butyl peroxybenzoate | |
614-45-9 | |
Gelb | |
75.0°C to 76.0°C (0.2 mmHg) | |
Echt | |
C11H14O3 | |
1.4980 to 1.5000 | |
09, IV, 715 | |
1.04 | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ethers and ketones | |
CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
194.23 | |
6 mPa.s (20°C) | |
98% |
98% | |
8.0°C | |
1.0400g/mL | |
93°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CO2OC(CH3)3 | |
MFCD00008802 | |
01,98; 02,54; 04,66; 07,49; 09,90; 13,58 | |
tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan | |
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butylbenzolcarboperoxoat | |
11966 | |
194.23 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Die Erwärmung kann Brand verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 210-382-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SD9450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- tert-Butyl peroxybenzoate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Organisches Peroxid Typ C & D
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Research Use Only