Learn More
tert-Butylnitrit, 90 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
46.70 € - 708.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 540-80-7 |
---|---|
InChI-Schlüssel | IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono |
PubChem CID | 10906 |
IUPAC-Name | tert-Butylnitrit |
SMILES | CC(C)(C)ON=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10702071
|
Thermo Scientific Acros
216221000 |
100 g | Glasflasche |
46.70 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10452791
|
Thermo Scientific Acros
216225000 |
500 g | Glasflasche |
185.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11985161
|
Thermo Scientific Acros
216220025 |
2.5 kg | Plastikeimer |
708.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
540-80-7 | |
t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono | |
tert-Butylnitrit |
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N | |
10906 | |
CC(C)(C)ON=O |
Spezifikation
tert-Butyl nitrite | |
Gelb | |
61.0°C to 63.0°C | |
Echt | |
C4H9NO2 | |
1.3670 to 1.3700 | |
07,48 | |
0.86 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide,practically insoluble in glycerol | |
CC(C)(C)ON=O | |
103.12 | |
103.12 | |
Rein |
540-80-7 | |
0.8600g/mL | |
−10°C | |
88% min. (GC) | |
(CH3)3CNO2 | |
01,382 | |
15,1586 | |
t-butyl nitrite, 1,1-dimethylethyl nitrite, tert-butylnitrite, nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, unii-4780h7u8lu, ccris 2098, alpha,alpha-dimethylethyl nitrite, nitrous acid, t-butyl ester, 2-methyl-2-propylnitrit, ch3 3cono | |
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butylnitrit | |
10906 | |
90% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 208-757-
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- tert-Butyl nitrite
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only