Learn More
tert.-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -109 °C |
Dichte | 0.742 |
Siedepunkt | 55°C to 56°C |
Menge | 2500 mL |
Flammpunkt | −25°C (−13°F) |
Geruch | mild |
Brechungsindex | 1.369 |
UN-Nummer | UN2350 |
Merck Index | 146032 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2409205 | Analysenzertifikat | 17/01/2025 | L14030.AP,L14030.AU,L14030.0F |
2495395 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L14030.AP,L14030.AU,L14030.0F |
2499731 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | L14030.AP,L14030.AU,L14030.0F |
U16K028 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | L14030.AP,L14030.AU,L14030.0F |
T22K003 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | L14030.AP,L14030.AU,L14030.0F |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl tert-butyl ether