Learn More
tert-Butylhydroperoxid, 70 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703571
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-91-2, 7732-18-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
InChI-Schlüssel CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC-Name 2-Hydroperoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydroperoxide
Schmelzpunkt -2.8°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 37.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3COOH
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Menge 5 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Merck Index 15,1573
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viskosität 4.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.12
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.